Learn More
Testosterone (1 mg/mL in Acetonitrile), TRC
Codice prodotto. 30407421
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10x1 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407421 10x1 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30407421 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT020010X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Testosterone
CAS 58-22-0
Formula molecolare C19 H28 O2
Quantità 10x1 mL
Sinonimo 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Testosterone, Testosterone Enantate Imp. D (EP), Testosterone Propionate Imp. C (EP), Testosterone Isocaproate Imp. A (EP), Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17β)-, Testosterone (7CI,8CI), (17β)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one, (+)-Testosterone, 17β-Hydroxy-Δ4-androsten-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-ene-3-one, 17β-Testosterone, 4-Androsten-3-one-17β-ol, AA 2500, Andro 100, AndroForte 5, AndroGel, Androderm, Androlin, Andronaq, Andropatch, Androst-4-en-17β-ol-3-one, Androst-4-ene-17β-ol-3-one, Andrusol, Axiron, CDB 111C, COL 1621, CP 601B, Compleo, Cristerona T, Geno-cristaux Gremy, Glowmin, Homosteron, Homosterone, Intrinsa, Mertestate, NSC 9700, Nasobol, Neotestis, Noseafix, Opterone, Oreton, Orquisteron, Perandren, Percutacrine androgenique, Primotest, Primoteston, Relibra, Striant, Synandrol F, Teslen, Testandrone, Testiculosterone, Testim, Testobase, Testoderm, Testogel, Testolent, Testolin, Testopatch, Testopel, Testopropon, Testosteroid, Testosteron, Testoviron Schering, Testoviron T, Testro AQ, Testrone, Testryl, Tostrelle, Tostrex, Viatrel, Virormone, Virosterone, Δ4-Androsten-17β-ol-3-one
InChI Formula InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC Name (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Weight (g/mol) 288.42
Peso formulazione 288.2089
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL