Learn More
Testosterone-13C, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Testosterone-13C |
| Formula molecolare | C1813CH28O2 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | (17β)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one-13C, 4-Androsten-17β-ol-3-one-13C, AndroGel-13C, Androderm-13C, Androlin-13C, (+)-Testosterone-13C, trans-Testosterone-13C, Testoderm-13C, Testogel-13C, Testolin-13C, Testro AQ-13C, Testrone-13C, Virosterone-13C |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i13+1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@]2(C)CC[C@@]3([H])[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])CCC4=C[13C](CC[C@@]43C)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 289.42 |