Learn More
Testosterone-16,16,17-d3 3-Cyclopentylpropionate, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Testosterone Cypionate-d3 |
| CAS | 876054-56-7 |
| Formula molecolare | C27 D3 H37 O3 |
| Quantità | 0.005 g |
| Sinonimo | Androst-4-en-3-one-16,16,17-d3, 17-(3-cyclopentyl-1-oxopropoxy)-, (17β)- (9 CI), (17β)-17-(3-Cyclopentyl-1-oxopropoxy)androst-4-en-3-one-16,16,17-d3, Testosterone-16,16,17-d3 17-cyclopentanepropionate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one-16,16,17-d3 cyclopentylpropionate, Testosterone Cypionate-d3, Testosterone Cypionate-16,17,17-D3 |
| InChI Formula | InChI=1 S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24 H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1/i11D2,24 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]2(C)[C@@]1([2 H])OC(=O)CCC5CCCC5 |
| IUPAC Name | [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-cyclopentylpropanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 415.623 |
| Peso formulazione | 415.317 g/mol |
| Vedi altri risultati |