Learn More
Testosterone Cypionate, TRC
Codice prodotto. 30418550
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418550 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418550 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT155100100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Testosterone Cypionate
CAS 58-20-8
Formula molecolare C27 H40 O3
Quantità 100 mg
Sinonimo Androst-4-en-3-one','17-(3-cyclopentyl-1-oxopropoxy)-','(17β)-, Testosterone','cyclopentanepropionate (6CI,7CI,8CI), Cyclopentanepropionic acid','ester with testosterone (8CI), 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentanepropionate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentylpropionate, DepAndro 100, DepAndro 200, Depo, Depo-testosterone, Deposteron, Depotest, Depovirin, NSC 9157, Pertestis, Testex Leo, Testodrin prolongatum, Testosterone 17β-cyclopentanepropionate, Testosterone 17β-cyclopentylpropionate, Testosterone 17β-cypionate, Testosterone cyclopentylpropionate, Testosterone cypionate, Testosterone','3-cyclopentanepropionate, Virilon
InChI Formula InChI=1S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCC5CCCC5
IUPAC Name [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-cyclopentylpropanoate
Molecular Weight (g/mol) 412.6
Peso formulazione 412.2977