Learn More
Testosterone Enantate, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Testosterone enanthate |
| CAS | 315-37-7 |
| Nomi componenti o analita | Testosterone enanthate |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C26 H40 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Testosterone Isocaproate Imp. F (EP), Testosterone Enantate, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoheptyl)oxy]-, (17beta)-, Testosterone, heptanoate (6CI,8CI), (17beta)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, Heptanoic acid, ester with testosterone (6CI), 17beta-Enanthoxyandrost-4-en-3-one, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one enanthate, 4-Androsten-3-one 17beta-enanthate, Andro LA 200, Androtardyl, Delatestryl, Enarmone depot, Everone, Jenasteron, NSC 17591, Primoteston-Depot, Reposo TMD, Testenate, Testinon, Testo-Enant, Testosterone 17-enanthate, Testosterone enanthate, Testosterone heptylate, Testosterone oenanthate, Testosterone Isocaproate Impurity F |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Vedi altri risultati |