Learn More
Testosterone Enanthate, TRC
Codice prodotto. 30428486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428486 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30428486 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT155080100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Testosterone enanthate
CAS 315-37-7
Formula molecolare C26 H40 O3
Quantità 100 mg
Sinonimo Testosterone Enantate, Testosterone Isocaproate Imp. F (EP), Androst-4-en-3-one','17-[(1-oxoheptyl)oxy]-','(17β)-, Testosterone','heptanoate (6CI,8CI), (17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, Heptanoic acid','ester with testosterone (6CI), 17β-Enanthoxyandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one enanthate, 4-Androsten-3-one 17β-enanthate, Andro LA 200, Androtardyl, Delatestryl, Enarmone depot, Everone, Jenasteron, NSC 17591, Primoteston-Depot, Reposo TMD, Testenate, Testinon, Testo-Enant, Testosterone 17-enanthate, Testosterone enanthate, Testosterone heptylate, Testosterone oenanthate
InChI Formula InChI=1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
SMILES CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC Name [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] heptanoate
Molecular Weight (g/mol) 400.59
Peso formulazione 400.2977