missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testosterone EP Impurity B, Mikromol™

Codice prodotto. 30052369
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30052369 100 mg 100mg
30051723 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30052369 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0323.02

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Testosterone EP Impurity B
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 3-Ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one (Androstenedione Ethylenolether)
CAS 972-46-3
Nomi componenti o analita 3-Ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one (Androstenedione Ethylenolether)
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C21 H30 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Testosterone Imp. B (EP), 3-Ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one, Androstenedione Ethylenolether, Testosterone Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C21H30O2/c1-4-23-15-9-11-20(2)14(13-15)5-6-16-17-7-8-19(22)21(17,3)12-10-18(16)20/h5,13,16-18H,4,6-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
SMILES CCOC1=CC2=CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)CC1
IUPAC Name (8R,9S,10R,13S,14S)-3-ethoxy-10,13-dimethyl-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molecular Weight (g/mol) 314.46
Quantità 100 mg
Peso formulazione 314.2246 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.