Learn More
Testosterone, meets the requirements of Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10052040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10052040 10 g 10g
10310504 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10052040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 164410100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Testosterone, CAS # 58-22-0, is a steroid sex hormone from the androstane family and it is important to regulate and maintain several biological functions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Testosterone is a steroid sex hormone from the androstane family and is important for the maintenance of several biological functions
• This compound is an androgen that exerts its function by binding to and activating the androgen receptor
Applications
• Testosterone is irreversibly converted to dihydrotestosterone (DHT) in target tissues by the enzyme 5-∝ reductase
• Testosterone or DHT (its active metabolite) ligand-androgen receptor complexes act as a transcription factor, stimulating the expression of several responsive genes
• It antagonizes the androgen receptor to induce gene expression that causes the growth, development, and maintenance of several biological functions
• This compound is commonly used in vivo studies as an ester derivative due to its rapid metabolism by the liver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-22-0
Formula molecolare C19H28O2
Molecular Weight (g/mol) 288.43
InChI Key MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
IUPAC Name (1S,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-1-hydroxy-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Specifica
Materiale o nome chimico Testosterone
Punto di fusione 153.0°C to 157.0°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 9324
Rotazione specifica +110.00
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, alcohol, acetone, benzene,, dioxane and vegetable oils, slightly soluble in ether
Peso formulazione 288.42
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Testosterone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.