Learn More
Testosterone Phenylpropionate, Mikromol™
Codice prodotto. 18083280
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18083280 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18083280 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1394.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Testosterone Phenylpropionate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Testosterone Phenylpropionate
CAS 1255-49-8
Nomi componenti o analita Testosterone Phenylpropionate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C28 H36 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Testosterone, hydrocinnamate (6CI,7CI,8CI), Hydrocinnamic acid, ester with testosterone (8CI), Androject, Hydrocinnamic acid, testosterone ester, NSC 26643, Retandrol, Testosterone 17-phenylpropionate, Testosterone phenpropionate, Testosterone phenylpropanoate, Testosterone phenylpropionate, Androst-4-en-3-one, 17-(1-oxo-3-phenylpropoxy)-, (17beta)-, (17beta)-17-(1-Oxo-3-phenylpropoxy)androst-4-en-3-one, 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl beta-phenylpropionate
InChI Formula InChI=1S/C28H36O3/c1-27-16-14-21(29)18-20(27)9-10-22-23-11-12-25(28(23,2)17-15-24(22)27)31-26(30)13-8-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,18,22-25H,8-17H2,1-2H3/t22-,23-,24-,25-,27-,28-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCc5ccccc5
IUPAC Name [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-phenylpropanoate
Molecular Weight (g/mol) 420.58
Quantità 250 mg
Peso formulazione 420.2664 g/mol