missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam TET Hydroxylase Activity Quantification Kit, Fluorometric, 96 Tests
Descrizione
- Assay Type: Enzyme activity
- Detection Method: Fluorescent
- Assay Time: 5 hr
- Sensitivity: > 10 ng
- Range: 10 to 500 ng
- Sample Types: Nuclear Extracts, Purified protein
- Applications: Enzyme activity assay
- Cited in: > 8 publications
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Detection Location | In-Solution Detection |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microplate Reader |
| Formato | Kit |
| N. di reazioni | 96 Tests |
| Target Molecule | TET1 |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Tipo di campione | Nuclear Extracts, Purified protein |
| Quantità | 96 Tests |
| Da utilizzare con (applicazione) | Enzyme activity assay |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?