Learn More
Tetra-N-Butyl Ammonium Hydroxide Solution 0.1M (0.1N) In Toluene/Methanol, Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10588050 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Bag in box
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10588050 500 mL Amber glass bottle 500mL
10305810 1 L Amber glass bottle 1L
10152100 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
11408972 10 L Bag in box 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10588050 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/8750/08
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2052-49-5 | Molecular Formula: C16H37NO | Molecular Weight: 259.48 g/mol
Tetra-N-Butyl Ammonium Hydroxide Solution 0.1M (0.1N) In Toluene/Methanol, Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2052-49-5
Formula molecolare C16H37NO
Molecular Weight (g/mol) 259.48
Numero MDL MFCD00009425
InChI Key VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
IUPAC Name tetrabutylazanium hydroxide
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Imballaggio Amber glass bottle
Peso formulazione 259.47g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Methyl alcohol, 1-Butanaminium,N, N, N-tributyl-,hydroxide