Learn More
Tetra-n-butylammonium borohydride, 97%
Codice prodotto. 11422000
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422000 250 g 250g
11402000 10 g 10g
11412000 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11422000 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17494.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Add to basket
CAS: 33725-74-5 | C16H40BN | 257.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33725-74-5
Formula molecolare C16H40BN
Molecular Weight (g/mol) 257.31
Numero MDL MFCD00012035
InChI Key GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrabutylammonium borohydride, tetra-n-butylammonium borohydride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium tetrahydroborate, boron 1-; tetrabutylazanium, boron 1-; tetrabutylammonium
PubChem CID 9881569
SMILES [BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifications
Materiale o nome chimico Tetra-n-butylammonium borohydride
Punto di fusione 125°C to 131°C
Punto d'infiammabilità 140°C (284°F)
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NBH4
Quantità 250 g
Numero UN UN3131
Sensibilità Moisture sensitive
IUPAC Name boron(1-);tetrabutylazanium
Peso formulazione 257.31
Percent Purity 98%