Learn More
Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate, 98%
Codice prodotto. 10266151 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10266151 25 g Glass bottle 25g
10275431 100 g Glass bottle 100g
11975701 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10266151 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 352580250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.60€
    85.90€ / 25g
    Risparmia 5.70€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 3109-63-5 | C16H36F6NP | 387.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3109-63-5
Formula molecolare C16H36F6NP
Molecular Weight (g/mol) 387.44
Numero MDL MFCD00011748
InChI Key BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrabutylammonium hexafluorophosphate, tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate, tetrabutylammonium hexafluorophosphate v, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, acmc-1ahjo, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hexafluorophosphate, ksc225q6r, tetrabutylammoniumhexafluorophosphate, tetrabutylazanium hexafluorophosphate
PubChem CID 165075
IUPAC Name tetrabutylazanium;hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Punto di fusione 244.0°C to 246.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare [CH3(CH2)3]4N(PF6)
Peso formulazione 387.44
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.