Learn More
Tetra-n-butylammonium Iodide, TRC
Codice prodotto. 30409503
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409503 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409503 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT20450025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetra-n-butylammonium Iodide
CAS 311-28-4
Formula molecolare C16H36IN
Quantità 25 g
Sinonimo N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Iodide (1:1), N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Iodide, Tetrabutyl-Ammonium Iodide, Tetrabutylammonium Iodide, Tetra-n-butylammonium Iodide, TBAI
InChI Formula InChI=1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC Name tetrabutylazanium;iodide
Molecular Weight (g/mol) 369.37
Peso formulazione 369.1892