Learn More
Tetra-n-butylammonium perchlorate, 99+%
Codice prodotto. 15421177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15421177 25 g 25g
11327358 2.5 g 2.50g
11317358 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15421177 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 030801.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1923-70-2 | C16H36ClNO4 | 341.917 g/mol
Tetra-n-butylammonium perchlorate is used as a supporting electrolyte in polarographic measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1923-70-2
Formula molecolare C16H36ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 341.917
Numero MDL MFCD00038722
InChI Key KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
PubChem CID 74723
IUPAC Name tetrabutylazanium;perchlorate
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetra-n-butylammonium perchlorate
Punto di fusione 210°C to 217°C
Colore White
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NClO4
Quantità 25 g
Numero UN UN1481
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in acetonitrile and ethanol. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 341.92
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Crystalline
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetra-n-butylammonium perchlorate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium perchlorate