Learn More
Tetra-n-butylammonium tribromide, 98+%
Codice prodotto. 10497700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10497700 25 g Bottiglia in vetro 25g
10387190 100 g Bottiglia in vetro 100g
11965441 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10497700 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 123970250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.65€
    84.10€ / 25g
    Risparmia 5.55€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 38932-80-8 | C16H36Br3N | 482.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38932-80-8
Formula molecolare C16H36Br3N
Molecular Weight (g/mol) 482.15
InChI Key SFLXUZPXEWWQNH-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo tetrabutylammonium tribromide, tetra-n-butylammonium tribromide, tetrabutylammoniumtribromide, mono tetrabutylammonium tribromide, tetrabutylamoniumtribromide, acmc-1ct1n, tetrabutylamonium tribromide, tetrabutylazanium tribromide, tetrabutylammonium-tribromide, tetra-butylammonium tribromide
PubChem CID 23500184
IUPAC Name tetrabutylazanium;tribromide
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-].[Br-].[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetra-n-butylammonium tribromide
Punto di fusione 71.0°C to 75.0°C
Colore Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Iodometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NBr3
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in alcohols, well soluble in acetonitrille,chcl3,thf,dioxane
Peso formulazione 482.15
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetra-n-butylammonium tribromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.