Learn More
Tetra-n-butyllead, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11438680
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11438680 5 g 5g
11428680 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11438680 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 057129.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1920-90-7
Formula molecolare C16H36Pb
Molecular Weight (g/mol) 435.664
Numero MDL MFCD00015226
InChI Key KDQHJGWPOQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo plumbane, tetrabutyl, tetra-n-butyllead, lead tetra-n-butyl, tetra-n-butyl lead, lead tetrabutyl, phthalocyanine, ferric, kdqhjgwpoqncmi-uhfffaoysa
PubChem CID 15978
IUPAC Name tetrabutylplumbane
SMILES CCCC[Pb](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetra-n-butyllead
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.324 g/mL
Punti di ebollizione 140°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 140°C (284°F)
Formula lineare [CH3(CH2)3]4Pb
Indice di rifrazione 1.5119
Quantità 5 g
Numero UN UN3282
Sensibilità Air and light sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water
Peso formulazione 435.66
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid, May Include Precipitate