Learn More
Tetra-n-butyltin, 95%
Codice prodotto. 11327717
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11327717
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014115.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1461-25-2 | C16H36Sn | 347.174 g/mol
Tetra-n-butyltin is used in hydrogenolysis reactions and as a transition metal catalyst. It is also used stabilizers in the manufacture of polyvinyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1461-25-2
Formula molecolare C16H36Sn
Molecular Weight (g/mol) 347.174
Numero MDL MFCD00009422
InChI Key AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4
PubChem CID 15098
IUPAC Name tetrabutylstannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetra-n-butyltin
Punto di fusione -97°C
Densità 1.057 g/mL
Punti di ebollizione 144°C to 146°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 107°C (225°F)
Odore Mild
Indice di rifrazione 1.474
Quantità 100 g
Numero UN UN2788
Informazioni di solubilità Insoluble in water. It is soluble in most common organic solvents.
Peso formulazione 347.17
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid