Learn More
Tetra-n-propylammonium chloride, 99+%
Codice prodotto. 11343547
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11343547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 019379.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5810-42-4 | C12H28ClN | 221.813 g/mol
Tetra-n-propylammonium chloride is used as phase-transfer type applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5810-42-4
Formula molecolare C12H28ClN
Molecular Weight (g/mol) 221.813
Numero MDL MFCD00038729
InChI Key FBEVECUEMUUFKM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrapropylammonium chloride, tetrapropyl ammonium chloride, tetra-n-propylammonium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride 1:1, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium chloride, tetrapropylazanium chloride, acmc-209m2k, ksc491c1h, tetra-n-propylammonium chloride 1g
PubChem CID 79880
IUPAC Name tetrapropylazanium;chloride
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetra-n-propylammonium chloride
Punto di fusione 240°C to 242°C
Colore White
Odore Odorless
Formula lineare (CH3CH2CH2)4NCl
Quantità 25 g
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water, acetone
Peso formulazione 221.87
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetra-n-propylammonium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetra-n-propylammonium chloride