Learn More
Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII), 98%
Codice prodotto. 11420328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420328 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11420328 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24511.88
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 114615-82-6 | C12H36NO4Ru | 359.49 g/mol
Tetra-n-propylammonium perruthenate a catalytic oxidant used in conjunction with N-methylmorpholine N-oxide for oxidation of primary & secondary alcohols to aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tetra-n-propylammonium perruthenate a catalytic oxidant used in conjunction with N-methylmorpholine N-oxide for oxidation of primary & secondary alcohols to aldehydes and ketones.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store under inert gas. Store away from oxidizing agents, reducing agents, heat, organic materials, metal powders, heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
Punto di fusione 160°C (decomposition)
CAS 114615-82-6
Quantità 2.5 g
Sensibilità Hygroscopic
Formula molecolare C12H36NO4Ru
Formula lineare (CH3(CH2)2)4NRuO4
Numero MDL MFCD00074914
Numero UN UN1479
Sinonimo 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1-
Informazioni di solubilità Insoluble aq. soln..
InChI Key HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.[Ru].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
IUPAC Name tetrapropylazanium tetrahydrate ruthenium
Molecular Weight (g/mol) 359.49
PubChem CID 127020979
Peso formulazione 351.43
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetra-n-propylammonium perruthenate (VII)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrapropylammoniumperruthenate