Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetraacetylethylenediamine |
| Nota nome | 90% |
| Punto di fusione | 149°C to 154°C |
| Colore | White to Beige |
| Punti di ebollizione | 140°C (2.0 hPa) |
| Punto d'infiammabilità | 140°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 88% min |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 250 g |
| Vedi altri risultati |