Learn More
Tetraacetylethylenediamine, 90%
Codice prodotto. 10454955 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10454955 50 g Plastic bottle 50g
10224951 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10454955 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 344590500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10543-57-4 | C10H16N2O4 | 228.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10543-57-4
Formula molecolare C10H16N2O4
Molecular Weight (g/mol) 228.25
Numero MDL MFCD00014967
InChI Key BGRWYDHXPHLNKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetraacetylethylenediamine, n,n,n',n'-tetraacetylethylenediamine, taed, tetracetylethylenediamine, acetamide, n,n'-1,2-ethanediylbis n-acetyl, n,n'-ethylenebis n-acetylacetamide, unii-p411ed0n2b, n,n'-ethane-1,2-diyl bis n-acetylacetamide, n-acetyl-n-2-diacetylamino ethyl acetamide
PubChem CID 66347
IUPAC Name N-acetyl-N-[2-(diacetylamino)ethyl]acetamide
SMILES CC(=O)N(CCN(C(=O)C)C(=O)C)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraacetylethylenediamine
Nota nome 90%
Punto di fusione 149°C to 154°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 140°C (2.0 hPa)
Punto d'infiammabilità 140°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 50 g
Indice di Merck 15, 9158
Informazioni di solubilità Solubility in water: ca 1g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in acetone,moderately soluble in chloroform,methylenechloride
Peso formulazione 228.25
Percent Purity 90%
Forma fisica Granular Powder