Learn More
Tetraallylsilane, 97%
Codice prodotto. 11324878
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11324878 1 g 1g
11334878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11324878 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043183.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Synthesis of dendrimers | CAS: 1112-66-9 | C12H20Si | 192.377 g/mol
It is used in synthesis of dendrimers and as an intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1112-66-9
Formula molecolare C12H20Si
Molecular Weight (g/mol) 192.377
Numero MDL MFCD00048161
InChI Key AKRQMTFHUVDMIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetraallylsilane, silane, tetra-2-propenyl, tetrakis prop-2-en-1-yl silane, tetrakis prop-2-enyl silane, silane, tetraallyl, tetraallyl silane, zlchem 610, acmc-20ajk5, tetra 2-propenyl silane, silane,tetra-2-propen-1-yl
PubChem CID 565641
IUPAC Name tetrakis(prop-2-enyl)silane
SMILES C=CC[Si](CC=C)(CC=C)CC=C
Specifica
Punti di ebollizione 91°C (10mmHg)
Materiale o nome chimico Tetraallylsilane
Forma fisica Liquid
Quantità 1 g
Punto d'infiammabilità 77°C (171°F)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 192.38
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.485
Densità 0.8314 g/mL