Learn More
Tetraallyltin, 96%
Codice prodotto. 11374849
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11374849 2 g 2g
11384849 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11374849 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 071158.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7393-43-3 | C12H20Sn | 283.00 g/mol
Applied as allyl transfer reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7393-43-3
Formula molecolare C12H20Sn
Molecular Weight (g/mol) 283.00
Numero MDL MFCD00008637
InChI Key XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
PubChem CID 81878
IUPAC Name tetrakis(prop-2-enyl)stannane
SMILES C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraallyltin
Densità 1.179 g/mL
Punti di ebollizione 69°C to 70°C (1.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 75°C (167°F)
Indice di rifrazione 1.5385
Quantità 2 g
Numero UN UN2788
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Not miscible in water or difficult to mix.
Peso formulazione 282.98
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid