Learn More
Tetraallyltin, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10611515 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10611515 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10611515 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 382490010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraallyltin
CAS 7393-43-3
Densità 1.1790g/mL
Punti di ebollizione 69.0°C to 70.0°C (1.5mmHg)
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C12H20Sn
Formula lineare (CH2=CHCH2)4Sn
Indice di rifrazione 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00008637
Quantità 1g
Gravità specifica 1.179
Sinonimo tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
InChI Key XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
IUPAC Name tetrakis(prop-2-en-1-yl)stannane
Molecular Weight (g/mol) 283.00
PubChem CID 81878
Peso formulazione 282.98
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetraallyltin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.