Learn More
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate, 99.9% (metals basis), Pd 39% min
Product Code. 11331668
Change view
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Unit Size:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità unitSize
11331668 2 g 2g
11341668 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11331668 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011036.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13933-31-8 | Cl2H14N4OPd | 263.46 g/mol
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate is used to prepare trans-diamminedichloropalladium(II). It is also utilized in the preparation of mesoporous carbon supporting palladium nanoparticles by using graphite oxide. It is used as catalysts, reagents, and analytical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13933-31-8
Formula molecolare Cl2H14N4OPd
Molecular Weight (g/mol) 263.46
Numero MDL MFCD00151033
InChI Key WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name palladium(2+) tetraamine hydrate dichloride
SMILES N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifications
Materiale o nome chimico Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
Punto di fusione 120°C (decomposition)
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.91 g/mL
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 2 g
Numero UN UN3077
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 263.45 (245.43 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 39% min.
Forma fisica Crystalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate