missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetrabenzyl Pyrophosphate, TRC

Codice prodotto. 30412593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30412593 1 g -
30428677 2.5 g 2.50g
30424115 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30412593 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2894501G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 990-91-0
Formula molecolare C28 H28 O7 P2
Molecular Weight (g/mol) 538.47
Sinonimo Diphosphoric Acid P,P,P',P'-Tetrakis(phenylmethyl) Ester, Benzyl Pyrophosphate, Tetrabenzyl Diphosphate
IUPAC Name dibenzyl bis(phenylmethoxy)phosphoryl phosphate
SMILES O=P(OCc1ccccc1)(OCc2ccccc2)OP(=O)(OCc3ccccc3)OCc4ccccc4

Spécification

Materiale o nome chimico Tetrabenzyl Pyrophosphate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C28H28O7P2/c29-36(31-21-25-13-5-1-6-14-25,32-22-26-15-7-2-8-16-26)35-37(30,33-23-27-17-9-3-10-18-27)34-24-28-19-11-4-12-20-28/h1-20H,21-24H2
Peso formulazione 538.131
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.