Learn More
Tetrabenzyl Pyrophosphate, TRC
Codice prodotto. 30428677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428677 2.5 g 2.50g
30412593 1 g -
30424115 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30428677 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2894502.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 990-91-0
Formula molecolare C28 H28 O7 P2
Molecular Weight (g/mol) 538.47
Sinonimo Diphosphoric Acid P,P,P',P'-Tetrakis(phenylmethyl) Ester, Benzyl Pyrophosphate, Tetrabenzyl Diphosphate
IUPAC Name dibenzyl bis(phenylmethoxy)phosphoryl phosphate
SMILES O=P(OCc1ccccc1)(OCc2ccccc2)OP(=O)(OCc3ccccc3)OCc4ccccc4
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabenzyl Pyrophosphate
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C28H28O7P2/c29-36(31-21-25-13-5-1-6-14-25,32-22-26-15-7-2-8-16-26)35-37(30,33-23-27-17-9-3-10-18-27)34-24-28-19-11-4-12-20-28/h1-20H,21-24H2
Peso formulazione 538.131