Learn More
Tetrabromo (R) Fluorescein, Pure, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11463733 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11463733 50 g 50g
10724581 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11463733 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/0470/47
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 17372-87-1
Formula molecolare C20H12Br4Na2O8
Molecular Weight (g/mol) 745.904
Numero MDL 5040
InChI Key MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo eosin yellowish, eosine, bromo acid, eosine yellowish, eosine g, bromoeosine, c.i. acid red 87, sodium eosine, sodium eosinate, eosine salt free
PubChem CID 91886399
IUPAC Name disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Punto di fusione 300°C
Colore Brown-Red
pH 7 to 10
Imballaggio Glass Jar
Quantità 50 g
Peso formulazione 691.85g/mol
Forma fisica Powder