Learn More
Tetrabromoethane, TRC
Codice prodotto. 30411448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30411448 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30411448 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT119525250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,2,2-Tetrabromoethane
CAS 79-27-6
Formula molecolare C2 H2 Br4
Quantità 250 mg
Sinonimo 1,1,2,2-Tetrabromoethane, Ethane','1,1,2,2-tetrabromo-, 1,1,2,2-Tetrabromoethane, 1,1,2,2-Tetrabromoethylene, Acetylene tetrabromide, Muthmann's liquid, NSC 406889, TBE
InChI Formula InChI=1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
SMILES BrC(Br)C(Br)Br
IUPAC Name 1,1,2,2-tetrabromoethane
Molecular Weight (g/mol) 345.65
Peso formulazione 341.689