Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetrabromophenol Blue, pure
Codice prodotto. 10752723 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10752723 5 g Bottiglia in vetro 5g
11388731 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10752723 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 189910050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4430-25-5 | C19H6Br8O5S | 985.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4430-25-5
Formula molecolare C19H6Br8O5S
Molecular Weight (g/mol) 985.53
InChI Key QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrabromophenol blue, 4,5,6,7-tetrabromo-3,3-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl-3h-benzo c 1,2 oxathiole 1,1-dioxide, tetrabromphenol tetrabromsulfonphthalein, unii-s6fo6931n7, ccris 5488, 3',3,5',5-tetrabromophenol-4,5,6,7-tetrabromosulfonephthalein, phenol, 4,4'-4,5,6,7-tetrabromo-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2,6-dibromo, 4,4'-4,5,6,7-tetrabromo-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2,6-dibromophenol s,s-dioxide
PubChem CID 78159
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-[4,5,6,7-tetrabromo-3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabromophenol Blue
Punto di fusione 203.0°C to 205.0°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 19,II,107
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water.
Peso formulazione 985.53
Grado Pure
Forma fisica Powder