Learn More
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, ACS reagent, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11935141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
11935141 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11935141 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445890010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabromophenolphthalein ethyl ester
CAS 1176-74-5
Punto di fusione 208.0°C to 211.0°C
Formula molecolare C22H13Br4KO4
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 9331
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: negligible.
InChI Key WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
IUPAC Name potassium 2,6-dibromo-4-[(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]methyl]benzen-1-olate
Molecular Weight (g/mol) 700.06
Peso formulazione 661.96
Grado Reagente ACS