Learn More
Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester, Potassium Salt, Indicator Grade, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 151580010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 62637-91-6 Peso : 0.05100kg
Quantità | 1g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Descrizione
IndicatorIdentificatori chimici
62637-91-6 | |
700.056 | |
WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;2,6-dibromo-4-[(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-(2-ethoxycarbonylphenyl)methyl]phenolate |
C22H13Br4KO4 | |
MFCD00011662 | |
23689366 | |
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)[O-])Br.[K+] |
Specifica
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, potassium salt | |
C22H13Br4KO4 | |
15, 9331 | |
Authentic | |
potassium;2,6-dibromo-4-[(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-(2-ethoxycarbonylphenyl)methyl]phenolate | |
23689366 | |
Crystalline Powder or Granules | |
Glass bottle | |
Black-Blue to Blue |
62637-91-6 | |
MFCD00011662 | |
WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M | |
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)[O-])Br.[K+] | |
700.056 | |
700.05 | |
Extra Pure | |
660 min. (600nm, ethanol) | |
1g |