Learn More
Tetrabromophthalic anhydride, 98%
Codice prodotto. 11440388
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440388 500 g 500g
11430388 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11440388 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24550.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 632-79-1 | C8Br4O3 | 463.701 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 632-79-1
Formula molecolare C8Br4O3
Molecular Weight (g/mol) 463.701
Numero MDL MFCD00005919
InChI Key QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12443
IUPAC Name 4,5,6,7-tetrabromo-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)C(=O)OC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabromophthalic anhydride
Punto di fusione 274°C to 280°C
Densità 2.87
Odore Odorless
Quantità 500 g
Beilstein 18908
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo tetrabromophthalic anhydride, bromphthal, firemaster pht 4, phthalic anhydride, tetrabromo, bromophthal, tetrabromophthalic acid anhydride, firemaster pht4, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo, 4,5,6,7-tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, pht 4
Peso formulazione 463.7
Percent Purity 98%