Learn More
Tetrabromophthalic Anhydride 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10407150 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10407150 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10407150 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 137950050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabromophthalic anhydride
Nota nome 98%
CAS 632-79-1
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C8Br4O3
Numero MDL MFCD00005919
Quantità 5g
Sinonimo tetrabromophthalic anhydride, bromphthal, firemaster pht 4, phthalic anhydride, tetrabromo, bromophthal, tetrabromophthalic acid anhydride, firemaster pht4, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo, 4,5,6,7-tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, pht 4
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble (hydrolysis to acid). Other solubilities: insoluble in ethanol,, slightly soluble in benzene,, soluble in xylene, acetic acid
InChI Key QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)C(=O)OC2=O
IUPAC Name 4,5,6,7-tetrabromo-2-benzofuran-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 463.701
PubChem CID 12443
Peso formulazione 463.7
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabromophthalic anhydride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.