Learn More
Tetrabutyl Ammonium Bromide, for HPLC, Certified, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| CAS | 1643-19-2 |
| Punto di fusione | 100°C |
| Colore | Cream |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C16H36BrN |
| Numero MDL | 11633 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r |
| InChI Key | JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-] |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tetrabutylammonium bromide
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.