Learn More
Tetrabutylammonium Acetate, TRC
Codice prodotto. 30450257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450257 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT310665100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium Acetate
CAS 10534-59-5
Formula molecolare C16H36N . x(C2H4O2)
Quantità 100 g
Sinonimo Tetrabutylammonium Acetate, N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Acetate, Tetra-n-butylammonium Acetate
InChI Formula InChI=1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CC(=O)[O-]
IUPAC Name tetrabutylazanium;acetate
Molecular Weight (g/mol) 301.5
Peso formulazione 301.2981