Learn More
Tetrabutylammonium borohydride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-195677
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
33725-74-5
C16H40BN
257.31
MFCD00012035
GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
tetrabutylammonium borohydride, tetra-n-butylammonium borohydride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium tetrahydroborate, boron 1-; tetrabutylazanium, boron 1-; tetrabutylammonium
9881569
boron(1-);tetrabutylazanium
[BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
33725-74-5
C16H40BN
257.31
MFCD00012035
GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
tetrabutylammonium borohydride, tetra-n-butylammonium borohydride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium tetrahydroborate, boron 1-; tetrabutylazanium, boron 1-; tetrabutylammonium
9881569
boron(1-);tetrabutylazanium
[BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium borohydride
Nota nome 98%
Punto di fusione 126.0°C to 131.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NBH4
Quantità 10 g
Fieser 07,352; 10,378; 11,499
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in aprotic solvent
Peso formulazione 257.3
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium borohydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.