Learn More
Tetrabutylammonium borohydride, 98%
Codice prodotto. 10593571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10593571 50 g Bottiglia in vetro 50g
10792251 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10593571 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 212900500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    243.00€ / 50g
    Risparmia 17.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 33725-74-5 | C16H40BN | 257.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33725-74-5
Formula molecolare C16H40BN
Molecular Weight (g/mol) 257.31
Numero MDL MFCD00012035
InChI Key GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrabutylammonium borohydride, tetra-n-butylammonium borohydride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium tetrahydroborate, boron 1-; tetrabutylazanium, boron 1-; tetrabutylammonium
PubChem CID 9881569
IUPAC Name boron(1-);tetrabutylazanium
SMILES [BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium borohydride
Nota nome 98%
Punto di fusione 126.0°C to 131.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NBH4
Quantità 50 g
Fieser 07,352; 10,378; 11,499
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in aprotic solvent
Peso formulazione 257.3
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium borohydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.