Learn More
Tetrabutylammonium Borohydride, TRC
Codice prodotto. 30424517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30424517 25 g
30419814 5 g
30409459 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30424517 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT28923525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33725-74-5
Formula molecolare C16H40BN
Molecular Weight (g/mol) 257.3
Sinonimo tetrahydro-Borate(1-) N,N,N-tributyl-1-butanaminium, Tetrabutylammonium Borohydride, Tetrabutylammonium Tetrahydroborate, Tetrabutylammonium tetrahydroborate(1-)
IUPAC Name boranuide;tetrabutylazanium
SMILES [BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium Borohydride
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
Peso formulazione 257.3254