Learn More
Tetrabutylammonium Bromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrabutylammonium Bromide |
| CAS | 1643-19-2 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C16 H36 N . Br |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','bromide (1:1), 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','bromide (9CI), Ammonium','tetrabutyl-','bromide (8CI), Tetrabutylammonium bromide (6CI,7CI), AP 6G, Actiron 43-65, Aliquat 100, Mastermix MB 4988, TBAB, TBAB 50A, Tetra-n-butylammonium bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
| IUPAC Name | tetrabutylazanium;bromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 322.37 |
| Vedi altri risultati |