Learn More
Tetrabutylammonium chloride, 95%, Tech., contains also bromide
Codice prodotto. 10614662 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10614662 100 g Bottiglia in vetro 100g
10532391 5 g Bottiglia in vetro 5g
10624852 25 g Bottiglia in vetro 25g
10792924 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10614662 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    206.00€ / 100g
    Risparmia 7.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1112-67-0 | C16H36ClN | 277.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1112-67-0
Formula molecolare C16H36ClN
Molecular Weight (g/mol) 277.92
Numero MDL MFCD00011635
InChI Key NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrabutylammonium chloride, tetrabutyl ammonium chloride, tetra-n-butylammonium chloride, tbac, tetrabutylazanium chloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tetrabutylammoniumchloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride 1:1, n,n,n-tributyl-1-butanaminium chloride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium chloride
PubChem CID 70681
ChEBI CHEBI:51988
IUPAC Name tetrabutylazanium;chloride
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium chloride
Nota nome Also contains bromide
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (on dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NCl
Quantità 100 g
Beilstein 04, III, 292
Fieser 06,565; 07,353; 17,363
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 277.92
Percent Purity 95%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium chloride (contains also bromide)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium chloride