Learn More
Tetrabutylammonium cyanide, TRC
Codice prodotto. 30416924
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416924 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30416924 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2044901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium cyanide
CAS 10442-39-4
Formula molecolare C16H36N • CN
Quantità 1 g
Sinonimo Tetrabutyl Ammonium Cyanide
InChI Formula InChI=1S/C16H36N.CN/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[C-]#N
IUPAC Name tetrabutylammonium cyanide
Molecular Weight (g/mol) 268.48
Peso formulazione 268.28