Learn More
Tetrabutylammonium Difluorotriphenylsilicate, TRC
Codice prodotto. 30420578
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30420578 1 g 1g
30411286 5 g -
30412481 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30420578 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2912401G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 163931-61-1
Formula molecolare C18 H15 F2 Si . C16 H36 N
Molecular Weight (g/mol) 539.858
Sinonimo N,N,N-Tributyl-1-butanaminium (TB-5-11)-Difluorotriphenylsilicate(1-), TBAT, Tetrabutylammonium Triphenyldifluorosilicate, Tetrabutylammonium Triphenylsilyl Difluoride, Tetrabutylammonium(1+) Difluorotriphenylsilicate(1-)
IUPAC Name difluoro(triphenyl)silanuide;tetrabutylazanium
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[Si-](F)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium Difluorotriphenylsilicate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C18H15F2Si.C16H36N/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-15H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
Peso formulazione 539.376