Learn More
Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride, 50-55 wt.% solution in 1,2-dichloroethane
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride |
| Colore | Yellow to Brown |
| Nota nome | 50-55 wt.% Solution in 1, 2-dichloroethane |
| CAS | 99337-56-1, 107-06-2 |
| Concentrazione | 50 to 55% (NMR) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula molecolare | C16H38F3N |
| Numero MDL | MFCD00145365 |
| Quantità | 2.5 g |
| Forma fisica | Soluzione |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride, 50-55 wt.% solution in 1,2-dichloroethane
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H350-Può provocare il cancro.
- H331-Tossico se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.