Learn More
Tetrabutylammonium Fluoride (1.0 M in THF), TRC
Codice prodotto. 30413142
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413142 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30413142 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT29123510ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium Fluoride
CAS 429-41-4
Formula molecolare C16H36FN
Quantità 10 mL
Sinonimo Tetrabutylammonium Fluoride, TBAF, N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Fluoride
InChI Formula InChI=1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-]
IUPAC Name tetrabutylazanium;fluoride
Molecular Weight (g/mol) 261.46
Peso formulazione 261.2832
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M