Learn More
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate, 99%
Codice prodotto. 10266320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10266320 50 g Bottiglia in vetro 50g
10022970 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10266320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 221080500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    143.00€ / 50g
    Risparmia 10.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87749-50-6 | C16H36FN·3H2O | 315.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87749-50-6
Formula molecolare C16H36FN·3H2O
Molecular Weight (g/mol) 315.51
Numero MDL MFCD00149981
InChI Key VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrabutylammonium fluoride trihydrate, tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, tetrabutylazanium fluoride trihydrate, tetrabutylammonium trihydrate fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, trihydrate, tetrabutylammonium ion trihydrate fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride hydrate, bu4nf trihydrate, pubchem2275, pubchem4057
PubChem CID 11726816
IUPAC Name tetrabutylazanium;fluoride;trihydrate
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.O.O.O.[F-]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Nota nome 99%
Punto di fusione 58°C to 60°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NF·3H2O
Quantità 50 g
Fieser 04,477; 05,645; 07,353; 08,467; 09,444; 10,378; 11,499; 12,458; 14,293; 15,168; 17,321
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 315.51
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.