Learn More
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate, TRC
Codice prodotto. 30452559
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30452559 10 g -
30450480 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30452559 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT31065810G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3109-63-5
Formula molecolare C16H36F6NP
Molecular Weight (g/mol) 387.43
IUPAC Name tetrabutylazanium;hexafluorophosphate
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C16H36N.F6P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Peso formulazione 387.249