Learn More
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate, 98%
Codice prodotto. 10743551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10743551 100 g Plastic bottle 100g
10593911 25 g Plastic bottle 25g
10503921 250 g Plastic bottle 250g
10397820 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10743551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168381000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    100.00€ / 100g
    Risparmia 3.00€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32503-27-8
Formula molecolare C16H37NO4S
Molecular Weight (g/mol) 339.54
Numero MDL MFCD00011637
InChI Key SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
PubChem CID 94433
IUPAC Name hydrogen sulfate;tetrabutylazanium
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Nota nome 98%
Punto di fusione 168.0°C to 172.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NHSO4
Quantità 100 g
Fieser 06,565; 07,354; 13,94
Informazioni di solubilità Solubility in water: >50%.
Peso formulazione 339.53
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks