Learn More
Tetrabutylammonium Hydrogensulfate, TRC
Codice prodotto. 30411289
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30411289 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30411289 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT289220500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium Hydrogensulfate
CAS 32503-27-8
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C16 H36 N . H O4 S
Quantità 500 g
Sinonimo N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Sulfate, Tetrabutyl-ammonium Sulfate, Tetrabutylammonium Hydrogen Sulfate, TBAHS-MB, Tetra-n-butylammonium Hydrogen Sulfate, Tetrabutylammonium Bisulfate, Tetrabutylammonium Hydrosulfate
InChI Formula InChI=1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name hydrogen sulfate;tetrabutylazanium
Molecular Weight (g/mol) 339.5343
Peso formulazione 339.2443
Percent Purity >95